Learn More
5-amino-2-méthoxypyridine, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10763003 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10763003 5 g Flacon en verre 5g
10383422 25 g Flacon en verre 25g
10369223 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10763003 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103950050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6628-77-9 | C6H8N2O | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6628-77-9
Formule moléculaire C6H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 124.14
Numéro MDL MFCD00006264
Clé InChI UUVDJIWRSIJEBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-methoxypyridine, 2-methoxy-5-aminopyridine, 6-methoxy-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 6-methoxy, 2-methoxy-5-amino pyridine, 6-methoxy-pyridin-3-ylamine, pyridine, 5-amino-2-methoxy, 6-methoxy-3-pyridinylamine, 6-methoxy-3-pyridinamine
CID PubChem 81121
Nom IUPAC 6-méthoxypyridine-3-amine
SMILES COC1=NC=C(C=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-2-methoxypyridine
% min. CAS 88.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29.0°C to 31.0°C
Couleur Marron-Jaune ou rouge
Densité 1.5750g/mL
Point d’ébullition 85.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O(C5H3N)NH2
Quantité 5 g
Beilstein 22,II,408
Gravité spécifique 1.575
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Poids de la formule 124.14
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-2-methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.