CAS RN 66547-09-9
CAS RN 66547-09-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Ansamitocin P 3', MedChemExpress
MedChemExpress Ansamitocin P 3' exhibits antitumour activity, is an antibody drug conjugate cytotoxin.