Learn More
Ansamitocin P 3', MedChemExpress
Description
Ansamitocin P 3' exhibits antitumour activity, is an antibody drug conjugate cytotoxin.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ansamitocin P 3' |
| CAS | 66547-09-9 |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C32H43ClN2O9 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Antibiotic C 15003P3' Maytansinol butyrate |
| SMILES | C[C@]1([C@@](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)([H])OC(CCC)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 635.14 |
| Poids de la formule | 635.14 |
| Qualité | Research |
| Afficher plus |