CAS RN 66964-58-7
CAS RN 66964-58-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
17-Desethynyl Norethindrone Diacetate, TRC
CAS: 66964-58-7 Formule moléculaire: C22 H30 O4 Poids moléculaire (g/mol): 358.47 Synonyme: 19-Norpregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-, (17α)- (9CI),19-Nor-17α-pregn-4-ene-3,20-dione, 17-hydroxy-, acetate (6CI,7CI),3,20-Dioxo-19-nor-17α-pregn-4-en-17-yl acetate,17-Desethynyl Norethindrone Diacetate,Norethisterone Acetate Imp. E (EP) Nom IUPAC: [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-acetyl-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate SMILES: CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C