CAS RN 677746-25-7
CAS RN 677746-25-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
K 01-162, MedChemExpress
MedChemExpress K 01-162 (K162) binds and destabilizes AβO (β-amyloid), with an EC50 of 80 nM.