Learn More
K 01-162, MedChemExpress
Code produit 16458687
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16458687 5 mg
16426088 10 mg
16412227 50 mg
16411419 1 mg
16406486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16458687 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14533
MedChemExpress K 01-162 (K162) binds and destabilizes AβO (β-amyloid), with an EC50 of 80 nM.
K 01-162 (K162) binds and destabilizes AβO (β-amyloid), with an EC50 of 80 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau K 01-162
CAS 677746-25-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14BrN
Quantité 5 mg
Synonyme K162
Informations sur la solubilité DMSO : 14.29 mg/mL (49.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(CC2=C3C=CC(N(C)C)=C2)=C3C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 288.18
Poids de la formule 288.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration