accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 68189-43-5

HO(S)NHNH(S)HOSOOOSOOO

CAS RN 68189-43-5

IUPAC Nor: 1,4-bis[(2S)-2-hydroxy-3-sulfonatopropyl]piperazine-1,4-diium
Synonymes: 1,4-bis[(2S)-2-hydroxy-3-sulfonatopropyl]piperazine-1,4-diium
Poids moléculaire (g/mol): 362.41
Formule moléculaire: C10H22N2O8S2
InChi Key: LVQFQZZGTZFUNF-UWVGGRQHSA-N
SMILES: O[C@@H](C[NH+]1CC[NH+](C[C@H](O)CS([O-])(=O)=O)CC1)CS([O-])(=O)=O
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats