Learn More
Melford POPSO
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 68189-43-5
Formulemoléculaire:C₁₀H₂₂N₂O₈S₂
Masse moléculaire : 362,4Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | POPSO |
| CAS | 68189-43-5 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | C10H22N2O8S2 |