CAS RN 7081-38-1
CAS RN 7081-38-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
Oxyphenbutazone monohydraté, LoGiCal
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
2
Oxyphénbutazone monohydratée, Mikromol™
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.