Learn More
Oxyphenbutazone monohydraté, LoGiCal
Code produit 30461663
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30461663 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461663 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0933.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Oxyphenbutazone Monohydrate
CAS 7081-38-1
Noms d’analytes ou de composants Oxyphenbutazone Monohydrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C19 H20 N2 O3 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, 4-Butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, Oxyphenbutazone monohydrate, Tandearil monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C19H20N2O3.H2O/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15;/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3;1H2
Type de solution Neat
SMILES O.CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3
Nom IUPAC 4-butyl-1-(4-hydroxyphényl)-2-phénylpyrazolidine-3,5-dione ; hydrate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 342.39
Quantité 10 mg
Poids de la formule 342.158 g/mol