CAS RN 719277-26-6
CAS RN 719277-26-6
IUPAC Nor:
1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Synonymes:
1-(3-ethyl-5-methoxy-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Poids moléculaire (g/mol):
249.33
Formule moléculaire:
C13H15NO2S
InChi Key:
BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O
1
–
2
de
2
résultats
1
Tocris Bioscience™ TG 003
CAS: 719277-26-6 Formule moléculaire: C13H15NO2S
2
TG003, MedChemExpress
MedChemExpress TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty; inhibits Clk1 and Clk4 with IC50 values of 20 and 15 nM, respectively.