Learn More
TG003, MedChemExpress
Code produit 16496736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496736 100 mg
16476458 10 mg
16412567 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16496736 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15338
MedChemExpress TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty; inhibits Clk1 and Clk4 with IC50 values of 20 and 15 nM, respectively.
TG003 is a potent inhibitor of Clk1/Sty
Spécification
Nom chimique ou matériau TG003
CAS 719277-26-6
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H15NO2S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (501.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C1SC2=CC=C(C=C2N\1CC)OC)=O.[Z]
Poids moléculaire (g/mol) 249.33
Poids de la formule 249.33
Pourcentage de pureté 98.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease