CAS RN 73184-06-2
CAS RN 73184-06-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(2R-trans)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenylacetyl)amino]methyl]-4-thiazolidinecarboxylic Acid, TRC
CAS: 73184-06-2 Formule moléculaire: C15H20N2O3S Poids moléculaire (g/mol): 308.4 Synonyme: D-alpha-Benzylpenilloic Acid,(2R,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(2-phenylacetyl)amino]methyl]-4-thiazolidinecarboxylic Acid SMILES: CC1(C)S[C@H](CNC(=O)Cc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O