Learn More
(2R-trans)-5,5-Dimethyl-2-[[(phenylacetyl)amino]methyl]-4-thiazolidinecarboxylic Acid, TRC
Code produit 30386553
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386553 5 mg
30372428 1 mg
30385690 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386553 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4736855MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73184-06-2
Formule moléculaire C15H20N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 308.4
Synonyme D-alpha-Benzylpenilloic Acid, (2R,4S)-5,5-Dimethyl-2-[[(2-phenylacetyl)amino]methyl]-4-thiazolidinecarboxylic Acid
SMILES CC1(C)S[C@H](CNC(=O)Cc2ccccc2)N[C@H]1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (2R-trans)-5,5-Dimethyl-2-(((phenylacetyl)amino)methyl)-4-thiazolidinecarboxylic Acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H20N2O3S/c1-15(2)13(14(19)20)17-12(21-15)9-16-11(18)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13,17H,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)(H,19,20)/t12-,13+/m1/s1
Poids de la formule 308.1195