CAS RN 74192-35-1
CAS RN 74192-35-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Chlorobisphenol A, TRC
CAS: 74192-35-1 Formule moléculaire: C15 H15 Cl O2 Poids moléculaire (g/mol): 262.73 Synonyme: 2-Chloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenol,2-Chloro-4,4'-isopropylidenediphenol,Chlorobisphenol A Nom IUPAC: 2-chloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-ethyl]phenol SMILES: CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(Cl)c2