Learn More
3-Chlorobisphenol A, TRC
Code produit 30005791
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005791 5 mg 5mg
17954215 25 mg 25mg
17920975 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005791 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3645805MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74192-35-1
Formule moléculaire C15 H15 Cl O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.73
Synonyme 2-Chloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenol, 2-Chloro-4,4'-isopropylidenediphenol, Chlorobisphenol A
Nom IUPAC 2-chloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-ethyl]phenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(Cl)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Chlorobisphenol A
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H15ClO2/c1-15(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(16)9-11/h3-9,17-18H,1-2H3
Poids de la formule 262.0761
Pourcentage de pureté >95%