accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 74713-58-9

H3CHOHNOCH3OH(E/Z)

CAS RN 74713-58-9

IUPAC Nor: N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)butanamide
Synonymes: N-(1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl)butanamide
Poids moléculaire (g/mol): 369.59
Formule moléculaire: C22H43NO3
InChi Key: UCBLGIBMIAFISC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCC=CC(O)C(CO)NC(=O)CCC
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats