Learn More
C4 Céramide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | C4 Ceramide |
| CAS | 74713-58-9 |
| Formule moléculaire | C22 H43 N O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H43NO3/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21(25)20(19-24)23-22(26)17-4-2/h16,18,20-21,24-25H,3-15,17,19H2,1-2H3,(H,23,26)/b18-16+/t20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(=O)CCC |
| Nom IUPAC | N-[(E,2S,3R)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]butanamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 369.58 |
| Poids de la formule | 369.3243 |