accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 764-13-6

CH3CH3H3CH3C

CAS RN 764-13-6

IUPAC Nor: 2,5-dimethylhexa-2,4-diene
Synonymes: 2,5-dimethyl-2,4-hexadiene
Poids moléculaire (g/mol): 110.2
Formule moléculaire: C8H14
InChi Key: DZPCYXCBXGQBRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)=CC=C(C)C
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats