Learn More
2,5-diméthyl-2,4-hexadiène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,5-Dimethyl-2,4-hexadiene |
| CAS | 764-13-6 |
| Formule moléculaire | C8H14 |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | 1,1,4,4-Tetramethylbuta-1,3-diene, Biisobutenyl, Biisocrotyl, Diisocrotyl, NSC 10812 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H,1-4H3 |
| SMILES | CC(=CC=C(C)C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.2 |
| Poids de la formule | 110.1096 |