CAS RN 7672-35-7
CAS RN 7672-35-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
L-Hydroxyprolylglycine, TRC
CAS: 7672-35-7 Formule moléculaire: C7H12N2O4 Poids moléculaire (g/mol): 188.18 Synonyme: H-Hyp-Gly-OH Nom IUPAC: 2-[[(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carbonyl]amino]acetic acid SMILES: O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)NCC(=O)O