Learn More
L-Hydroxyprolylglycine, TRC
Code produit 30394843
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30394843 50 mg
30391412 10 mg
30391231 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30394843 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH87671050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7672-35-7
Formule moléculaire C7H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Synonyme H-Hyp-Gly-OH
Nom IUPAC 2-[[(2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carbonyl]amino]acetic acid
SMILES O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Hydroxyprolylglycine
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H12N2O4/c10-4-1-5(8-2-4)7(13)9-3-6(11)12/h4-5,8,10H,1-3H2,(H,9,13)(H,11,12)/t4-,5+/m1/s1
Poids de la formule 188.0797