CAS RN 82419-35-0
CAS RN 82419-35-0
IUPAC Nor:
(2S)-6,7-difluoro-2-methyl-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5(13),6,8,11-tetraene-11-carboxylate
Synonymes:
(2S)-6,7-difluoro-2-methyl-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5(13),6,8,11-tetraene-11-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol):
280.21
Formule moléculaire:
C13H8F2NO4
InChi Key:
NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-M
SMILES:
C[C@H]1COC2=C3N1C=C(C([O-])=O)C(=O)C3=CC(F)=C2F
1
–
3
de
3
résultats
1
Acide 9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-méthyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylique (acide RS-ofloxacine carboxylique), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
(RS)-9,10-Difluoro-3-méthyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-acide carboxylique (FPA), Mikromol™
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3
Acide 9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-méthyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylique (acide RS-ofloxacine carboxylique), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.