Learn More
Acide 9,10-difluoro-2,3-dihydro-3-méthyl-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylique (acide RS-ofloxacine carboxylique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (RS)-9,10-difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de][1,4]benzoxazine-6-carboxylic acid (FPA) |
| CAS | 82419-35-0 |
| Formule moléculaire | C13 H9 F2 N O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (RS)-9,10-Difluoro-3-methyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, Ofloxacin Imp. A (EP), FPA |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | CC1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (RS)-9,10-Difluoro-3-méthyl-7-oxo-2,3-dihydro-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.21 |
| Poids de la formule | 281.05 |