accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 85-27-8

H3COHHO

CAS RN 85-27-8

IUPAC Nor: 4-(1-phenylethyl)benzene-1,3-diol
Synonymes: phenylethyl resorcinol
Poids moléculaire (g/mol): 214.26
Formule moléculaire: C14H14O2
InChi Key: PQSXNIMHIHYFEE-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C1=CC=CC=C1)C1=C(O)C=C(O)C=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats