accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 850589-52-5

BONH2ClHOOH

CAS RN 850589-52-5

IUPAC Nor: (4-carbamoyl-3-chlorophenyl)boronic acid
Synonymes: 4-carbamoyl-3-chlorophenylboronic acid
Poids moléculaire (g/mol): 199.4
Formule moléculaire: C7H7BClNO3
InChi Key: ZARZNNIZDSRQFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats