Learn More
Acide 4-carbamoyl-3-chlorobenzèneboronique, 96 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15419397
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15419397
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H52641.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 850589-52-5
Formule moléculaire C7H7BClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 199.40
Numéro MDL MFCD07363777
Clé InChI ZARZNNIZDSRQFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-carbamoyl-3-chlorophenyl boronic acid, boronic acid,b-4-aminocarbonyl-3-chlorophenyl, 4-aminocarbonyl-3-chloro benzeneboronic acid, acmc-209q3a, 4-carbamoyl-3-chlorophenyboronic acid, 4-carbamoyl-3-chlorophenyl boronicacid, 4-aminocarbonyl-3-chlorophenyl boronic acid, 4-aminocarbonyl-3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chloro-4-carbamoylphenyl boronic acid
CID PubChem 44119639
Nom IUPAC Acide (4-carbamoyl-3-chlorophényl)boronique
SMILES NC(=O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Carbamoyl-3-chlorobenzeneboronic acid
Point de fusion 152°C to 158°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 199.4
Pourcentage de pureté 96%