accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 869496-66-2

CH3NOFO

CAS RN 869496-66-2

IUPAC Nor: 3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde
Synonymes: 3-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol): 205.19
Formule moléculaire: C11H8FNO2
InChi Key: GKFSKVZRERHBQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(C=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats