Learn More
3-(4-fluorophényl)-5-méthylisoxazole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438175
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438175 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15438175 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32713.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde
CAS 869496-66-2
Point de fusion 97°C to 99°C
Formule moléculaire C11H8FNO2
Numéro MDL MFCD11656172
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbaldehyde, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde, acmc-20anjz, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbaldehyde, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxaldehyde,3-4-fluorophenyl-5-methyl
Clé InChI GKFSKVZRERHBQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=C(C=C2)F)C=O
Nom IUPAC 3-(4-fluorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 205.188
CID PubChem 16728291
Poids de la formule 205.19
Pourcentage de pureté 97%