accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 871825-56-8

CH3NNSOOH

CAS RN 871825-56-8

IUPAC Nor: 1-methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonymes: 2-methyl-5-(thiophen-2-yl)pyrazole-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol): 208.24
Formule moléculaire: C9H8N2O2S
InChi Key: YSTOGMCNCZGBTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CS1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats