Learn More
Acide 1-méthyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11380647
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
11380647 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10122794 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11380647 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47201CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 871825-56-8
Formule moléculaire C9H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 208.24
Numéro MDL MFCD08271954
Clé InChI YSTOGMCNCZGBTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 2-methyl-5-thiophen-2-yl pyrazole-3-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl-1 h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1-methyl-3-2-thienyl pyrazole-5-carboxylic acid, 2-methyl-5-2-thienyl pyrazole-3-carboxylic acid, 5-carboxy-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 2-5-carboxy-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene
CID PubChem 20109897
Nom IUPAC 1-methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.24
Pourcentage de pureté 97%