accessibility menu, dialog, popup

UserName

BOOH3CCH3H3CH3COOH3CCH3

CAS RN 882679-40-5

IUPAC Nor: methyl 4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Synonymes: methyl 4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol): 276.14
Formule moléculaire: C15H21BO4
InChi Key: HAPIXNBOBZHNCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C(C)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats