Learn More
Ester pinacolique d’acide 5-(méthoxycarbonyl)-2-méthylphénylboronique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11946111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946111 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11946111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445110010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
CAS 882679-40-5
Point de fusion 157.0°C to 159.0°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H21BO4
Numéro MDL MFCD11520530
Quantité 1 g
Synonyme methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, amtb518, 5-methoxycarbonyl-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, methyl 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, methyl ester, methyl4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoate, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzoic acid methyl ester
Clé InChI HAPIXNBOBZHNCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C(C)C=C1
Nom IUPAC methyl 4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 276.14
CID PubChem 53217136
Poids de la formule 276.14
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement