accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 886500-59-0

H3COFFFBr

CAS RN 886500-59-0

IUPAC Nor: 1-(bromomethyl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Synonymes: 1-(bromomethyl)-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzene
Poids moléculaire (g/mol): 269.06
Formule moléculaire: C9H8BrF3O
InChi Key: WWAGWLZAZFSJRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(CBr)C=CC(=C1)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats