CAS RN 887407-07-0
CAS RN 887407-07-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Disulfure de 4-[(2-méthyl-2-éthoxycarbonyl)propyl]phényle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Disulfure de 4-[(2-méthyl-2-éthoxycarbonyl)propyl]phényle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Disulfure de 4-[(2-méthyl-2-éthoxycarbonyl)propyl]phényle, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.