Learn More
Disulfure de 4-[(2-méthyl-2-éthoxycarbonyl)propyl]phényle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-[(2-Methyl-2-ethoxycarbonyl)propyl]phenyl Disulfide |
| CAS | 887407-07-0 |
| Formule moléculaire | C13 H18 O2 S2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H18O2S2/c1-4-15-12(14)13(2,3)9-10-5-7-11(17-16)8-6-10/h5-8,16H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(C)Cc1ccc(SS)cc1 |
| Nom IUPAC | 3-[4-(disulfanyl)phényl]-2,2-diméthylpropanoate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 270.41 |
| Poids de la formule | 270.0748 |