accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 89808-01-5

CH3OH2NHCl

CAS RN 89808-01-5

IUPAC Nor: 2-ethoxyaniline hydrochloride
Synonymes: 2-ethoxyaniline hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 173.64
Formule moléculaire: C8H12ClNO
InChi Key: HODQIPYRQHAZFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CCOC1=CC=CC=C1N
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats