Learn More
o-phenetidine hydrochloride, TRC
Code produit 30428565
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30428565 500 mg -
30426056 250 mg 250mg
30424573 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30428565 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP321043500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89808-01-5
Formule moléculaire C8H11NO . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 173.64
Synonyme 2-Ethoxyphenylamine hydrochloride, 2-Ethoxyaniline hydrochloride
Nom IUPAC 2-ethoxyaniline;hydrochloride
SMILES Cl.CCOc1ccccc1N
Spécification
Nom chimique ou matériau o-phenetidine hydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO.ClH/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9;/h3-6H,2,9H2,1H3;1H
Poids de la formule 173.0607