CAS RN 917379-91-0
CAS RN 917379-91-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
1-(2,2-Diphényl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-[(2,3,4,6-tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]éthanone, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
1-(2,2-Diphényl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-[(2,3,4,6-tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]éthanone, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
1-(2,2-Diphényl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-[(2,3,4,6-tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]éthanone, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.