Learn More
1-(2,2-Diphényl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-[(2,3,4,6-tétra-O-acétyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]éthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(2,2-Diphenyl-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-[(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)oxy]ethanone |
| CAS | 917379-91-0 |
| Formule moléculaire | C35H34O13 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C35H34O13/c1-20(36)41-19-30-31(43-21(2)37)32(44-22(3)38)33(45-23(4)39)34(46-30)42-18-27(40)24-15-16-28-29(17-24)48-35(47-28,25-11-7-5-8-12-25)26-13-9-6-10-14-26/h5-17,30-34H,18-19H2,1-4H3/t30-,31-,32+,33-,34-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(OC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O4)C4=C1)CO[C@@H]5O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]5OC(C)=O |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(acetoximetil)-6-(2-(2,2-difenilbenzo[d][1,3]dioxol-5-il)-2-oxoetoxi)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triil triacetato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 662.64 |
| Poids de la formule | 662.2 |