CAS RN 92600-11-8
CAS RN 92600-11-8
IUPAC Nor:
(1R)-1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate
Synonymes:
(1R)-1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate
Poids moléculaire (g/mol):
171.02
Formule moléculaire:
C5H8Cl2O2
InChi Key:
BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
SMILES:
CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Chloroformate de 1-chloro-2-méthylpropyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 92600-11-8 Formule moléculaire: C5H8Cl2O2 Poids moléculaire (g/mol): 171.02 Numéro MDL: MFCD00012387 Clé InChI: BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N Synonyme: 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate,acmc-20aow3,1-chloro-2-methylpropylchloroformate,1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate,chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone,carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester CID PubChem: 2733326 SMILES: CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O