Läs mer
Chloroformate de 1-chloro-2-méthylpropyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10781345 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Conditionnement unitSize
10781345 5 g Flacon en verre 5g
10277660 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10781345 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 314470050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 92600-11-8 | C5H8Cl2O2 | 171.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92600-11-8
Formule moléculaire C5H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.02
Numéro MDL MFCD00012387
Clé InChI BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
Synonyme 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate, acmc-20aow3, 1-chloro-2-methylpropylchloroformate, 1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate, chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone, carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester
CID PubChem 2733326
SMILES CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1700g/mL
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4310 to 1.433
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.17
Nom IUPAC (1-chloro-2-méthylpropyl) carbonochloridate
Poids de la formule 171.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Dangers
Riskkategorier
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Faroangivelser
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Skyddsangivelse
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.