CAS RN 943418-43-7
CAS RN 943418-43-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
rac N-Formiminoglutamic Acid, TRC
CAS: 943418-43-7 Formule moléculaire: C6H8N2O5 Poids moléculaire (g/mol): 188.14 Synonyme: (R,S)-2-(Formylazo)pentanedioic Acid,D,L-2-(Formylazo)glutaric Acid SMILES: OC(=O)CC\C(=N/NC=O)\C(=O)O