Learn More
rac N-Formiminoglutamic Acid, TRC
Code produit 30133057
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133057 1 g 1g
30011869 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133057 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF7355001G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943418-43-7
Formule moléculaire C6H8N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 188.14
Synonyme (R,S)-2-(Formylazo)pentanedioic Acid, D,L-2-(Formylazo)glutaric Acid
SMILES OC(=O)CC\C(=N/NC=O)\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau rac N-Formiminoglutamic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O5/c9-3-7-8-4(6(12)13)1-2-5(10)11/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)(H,12,13)
Quantité 1 g
Poids de la formule 188.0433
Conditions d’expédition Room Temperature