CAS RN 953390-31-3
CAS RN 953390-31-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Resorcinol-13C6, TRC
CAS: 953390-31-3 Formule moléculaire: 13C6 H6 O2 Poids moléculaire (g/mol): 116.07 Synonyme: 1,3-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6,1,3-Dihydroxybenzene-13C6,3-Hydroxyphenol-13C6,m-Hydroquinone-13C6,m-Hydroxyphenol-13C6,m-Phenylenediol-13C6,m-Benzenediol-13C6,m-Dihydroxybenzene-13C6 Nom IUPAC: (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol SMILES: O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](O)[13cH]1