Learn More
Resorcinol-13C6, TRC
Code produit 30416703
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30416703 50 mg 50mg
30416702 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30416703 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR14470350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953390-31-3
Formule moléculaire 13C6 H6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.07
Synonyme 1,3-Benzenediol-1,2,3,4,5,6-13C6, 1,3-Dihydroxybenzene-13C6, 3-Hydroxyphenol-13C6, m-Hydroquinone-13C6, m-Hydroxyphenol-13C6, m-Phenylenediol-13C6, m-Benzenediol-13C6, m-Dihydroxybenzene-13C6
Nom IUPAC (1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-triene-1,3-diol
SMILES O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c](O)[13cH]1
Spécification
Nom chimique ou matériau Resorcinol-13C6
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Poids de la formule 116.0569