accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNOCl

CAS RN 953408-97-4

IUPAC Nor: 4-{[3-(chloromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methyl}morpholine
Synonymes: 4-{[3-(chloromethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methyl}morpholine
Poids moléculaire (g/mol): 216.67
Formule moléculaire: C9H13ClN2O2
InChi Key: FZRKHZMWHFBKDV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC1=NOC(CN2CCOCC2)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats