Learn More
4-[3-(chlorométhyl)isoxazol-5-yl]méthyl}morpholine, Tech., Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine |
| % min. CAS | 80.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 216.67 |
| Pourcentage de pureté | Tech. |
| Qualité | Technique |