CAS RN 95500-39-3
CAS RN 95500-39-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(R)-Alpha-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester, TRC
CAS: 95500-39-3 Formule moléculaire: C12H22O3 Poids moléculaire (g/mol): 214.3 Synonyme: (R)-α-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester Nom IUPAC: ethyl (2R)-4-cyclohexyl-2-hydroxybutanoate SMILES: CCOC(=O)[C@H](O)CCC1CCCCC1