Learn More
(R)-Alpha-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (R)-alpha-Hydroxycyclohexanebutanoic Acid Ethyl Ester |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H22O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10-11,13H,2-9H2,1H3/t11-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 214.1569 |